2-Methylcyclohexanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ100
M38400-100ML M38400-25ML
SIALM38400-100MLEA 75.8 EUR
SIALM38400-100ML SIALM38400-25ML
2-Methylcyclohexanon, Sigma-Aldrich®
2-Methylcyclohexanone
Formel: C₇H₁₂O
Siedepunkt: 163 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –14 °C
Dichte: 0.924 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 48 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001635
CAS-Nummer: 583-60-8
EINECS: 209-513-6
UN-Nummer: 2297
ADR: 3,III