Cyclohexan ≥99,8%, Laborreagens
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
C100307-10L
C100307-2.5L
C100307-25L
C100307-1L
C100307-4X2.5L
C100307-10LEA
469.75
EUR
C100307-10L
C100307-2.5L
C100307-25L
C100307-1L
C100307-4X2.5L
Cyclohexan ≥99,8%, Laborreagens
Cyclohexan
- ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1900225
RTECS Number: GU6300000
UNSPSC Code: 12191504
Formel:
C₆H₁₂ Siedepunkt: 8,3 %(V) Schmelzpunkt: 6,4 °C Dichte: 0,78 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –18 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003814 CAS-Nummer: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN-Nummer: 1145 ADR: 3,II Merck Index: 13,02752 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (form) | complying |
Appearance (color) | complying |
Purity (GC) | Min. 99.80 Fl.% |
Non-volatile matter | Max. 0.005 % |
IR spectrum | complying |
Vapor Density | 2.9 (vs air) |
Vapor Pressure | 77 mmHg ( 20 °C) |
Autoignition Temperature | 500 °F |
Refractive Index | n20/D 1.426 (lit.) |