myo-Inosit, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
57570-100G 57570-25G 57570-500G
SIAL57570-100GEA 108 EUR
SIAL57570-100G SIAL57570-25G SIAL57570-500G
myo-Inosit, Millipore®
myo-Inosit
Formel: C₆H₁₂O₆
Molekulargewicht: 180.16 g/mol
Siedepunkt: 291
Schmelzpunkt: 210
Dichte: 1.752 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077932
CAS-Nummer: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Merck Index: 13,05001