myo-Inosit 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
122261000 122265000 122260010 122260051
ACRO122261000EA 91.9 EUR
ACRO122261000 ACRO122265000 ACRO122260010 ACRO122260051
myo-Inosit 98+%
myo-Inosit
Formel: C₆H₁₂O₆
Siedepunkt: 291 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220…228 °C
Dichte: 1,752 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077932
CAS-Nummer: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Merck Index: 13,05001
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 228 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Solubility (5 % in water) Clear colorless
HPLC ≥98.0 % (ELSD)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm