Dicyclohexylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
DCHA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02948.0100
8.02948.1000
8.02948.9025
8.02948.0050
8.02948.0100EA
29.8
EUR
8.02948.0100
8.02948.1000
8.02948.9025
8.02948.0050
Dicyclohexylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dicyclohexylamin
Formel:
C₁₂H₂₃N Siedepunkt: 255.8 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –2 °C Dichte: 0.91 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 91 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011658 CAS-Nummer: 101-83-7 EINECS: 202-980-7 UN-Nummer: 2565 ADR: 8,III Merck Index: 13,03122 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 1 g/l (20°C) |
Melting Point | -0.1 °C |
Boiling Point | 256 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.04 hPa (25 °C) |
Flash Point | 105 °C |
Refractive Index | 1.4842 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.8 - 4.6 %(V) |
Density | 0.91 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11 (1 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 240°C |
Synonyms | DCHA |
Hill Formula | C12H23N |
Chemical Formula | (C6H11)2NH |