Dicyclohexylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
DCHA
A15671.0F
A15671.AE
A15671.AP
A15671.0FEA
104
EUR
A15671.0F
A15671.AE
A15671.AP
Dicyclohexylamin 98%
Dicyclohexylamin
Purity: 98%
CAS No.: 101-83-7
Molecular Formula: C12H23N
Formula Weight: 181.32
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.4842
Melting Point: -2°
Boiling Point: 256°
Beilstein Reference: 605923
Merck Reference: 14,3095
UN No.: 2565
MDL No.: MFCD00011658
Formel:
C₁₂H₂₃N Molekulargewicht: 181.32 g/mol Siedepunkt: 256 °C Schmelzpunkt: –2 °C Dichte: 0.913 Flammpunkt: 99 °C (210 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011658 CAS-Nummer: 101-83-7 EINECS: 202-980-7 UN-Nummer: 2565 ADR: 8 III Merck Index: 13,03122 |