1,2-Cyclohexandion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
C101400-1G
C101400-5G
SIALC101400-1GEA
50.1
EUR
SIALC101400-1G
SIALC101400-5G
1,2-Cyclohexandion, Sigma-Aldrich®
1,2-Cyclohexandion
Formel:
C₆H₈O₂ Siedepunkt: 193 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 33…35 °C Dichte: 1,1305 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00001648 CAS-Nummer: 765-87-7 EINECS: 212-155-3 |