Cyclopentanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C112402-1L C112402-2.5L C112402-100ML
SIALC112402-1LEA 209 EUR
SIALC112402-1L SIALC112402-2.5L SIALC112402-100ML
Cyclopentanon, Sigma-Aldrich®
Cyclopentanone
Formel: C₅H₈O
Molekulargewicht: 84.12 g/mol
Siedepunkt: 130
Schmelzpunkt: –58 °C
Dichte: 0.941 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 31
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001409
CAS-Nummer: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
UN-Nummer: 2245
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02771