Cyclohexanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Pimelic Ketone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W390909-10KG W390909-1KG W390909-25KG W390909-SAMPLE
SIALW390909-10KGEA 185 EUR
SIALW390909-10KG SIALW390909-1KG SIALW390909-25KG SIALW390909-SAMPLE
Cyclohexanon, Sigma-Aldrich®
Cyclohexanone
Formel: C₆H₁₀(=O)
Molekulargewicht: 98.14 g/mol
Siedepunkt: 155.6
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 0.9478 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001625
CAS-Nummer: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
UN-Nummer: 1915
ADR: 3 III
REACH-Nummer: 01-2119453616-35
Merck Index: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM