Cyclohexanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Pimelic Ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
398241-25ML 398241-2L 398241-500ML
SIAL398241-25MLEA 43.5 EUR
SIAL398241-25ML SIAL398241-2L SIAL398241-500ML
Cyclohexanon, Sigma-Aldrich®
Cyclohexanone
Formel: C₆H₁₀(=O)
Siedepunkt: 155.6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 0.9478 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001625
CAS-Nummer: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
UN-Nummer: 1915
ADR: 3,III
REACH-Nummer: 01-2119453616-35
Merck Index: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM