2-Chlorcyclohexanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C32607-100G C32607-25G
SIALC32607-100GEA 856 EUR
SIALC32607-100G SIALC32607-25G
2-Chlorcyclohexanon, Sigma-Aldrich®
2-Chlorcyclohexanon
Formel: C₆H₉ClO
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 1.16 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001626
CAS-Nummer: 822-87-7
EINECS: 212-505-5
UN-Nummer: 3335
ADR: 9,