1,2,3,4-Tetramethylcyclopentadien Gemisch aus Isomeren 85%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene, 1,2,3,4-Tetramethylcyclopenta-1,3-diene, Tetramethylcyclopentadiene
348070050 348070250
ACRO348070050EA 132 EUR
ACRO348070050 ACRO348070250
1,2,3,4-Tetramethylcyclopentadien Gemisch aus Isomeren 85%
1,2,3,4-Tetramethylcyclopentadien
Formel: C₉H₁₄
Siedepunkt: 142 °C
Dichte: 0.808 g/cm³
Flammpunkt: 42 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00145385
CAS-Nummer: 4249-10-9
UN-Nummer: 3295
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 % (mixture of isomers)