1,4-Cyclohexadien, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

125415-100ML 125415-25ML 125415-5ML
SIAL125415-100MLEA 458 EUR
SIAL125415-100ML SIAL125415-25ML SIAL125415-5ML
1,4-Cyclohexadien, Sigma-Aldrich®
1,4-Cyclohexadien
Formel: C₆H₈
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –49,2 °C
Dichte: 0,847 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –10 °C
MDL Number: MFCD00001535
CAS-Nummer: 628-41-1
EINECS: 211-043-1
UN-Nummer: 3295
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR