p-Benzochinon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: p-Quinone, Quinone, 1,4-Cyclohexadiene-3,6-dione, 1,4-Benzoquinone
A13162.0B A13162.0I A13162.22 A13162.30
A13162.0BEA 170 EUR
A13162.0B A13162.0I A13162.22 A13162.30
p-Benzochinon ≥98%
p-Benzochinon
Purity: 98+% CAS No.: 106-51-4 Molecular Formula: C6H4O2 Formula Weight: 108.10 Flash Point: 77°(171°F) Physical Form: Powder Density: 1.318 Odour: Pungent Melting Point: 112-115° Boiling Point: ca 180° subl. Beilstein Reference: 773967 Merck Reference: 14,8074 UN No.: 2587 MDL No.: MFCD00001591
Formel: C₆H₄O₂
Siedepunkt: ∼180 °C (subl.)
Schmelzpunkt: 112…115 °C
Dichte: 1.318
Flammpunkt: 77 °C (171 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001591
CAS-Nummer: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
UN-Nummer: 2587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,8074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=759b78f70866f47baad25776f322417b64521955&vid=331add73efa00881381cbace038e21cbca76318f&prid=web&clid=SAPDAM