2,3-Dimethylchinoxalin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B23313.06 B23313.14
B23313.06EA 34.3 EUR
B23313.06 B23313.14
2,3-Dimethylchinoxalin ≥97%
2,3-Dimethylquinoxaline
Purity: 97% CAS No.: 2379-55-7 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Melting Point: 102-107° Beilstein Reference: 114832
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Siedepunkt: 125…130 °C (1.5 mmHg)
Schmelzpunkt: 102…107 °C
Dichte: 1.226 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006728
CAS-Nummer: 2379-55-7
EINECS: 219-162-0