8-Chinolinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 8-Hydroxyquinoline
M-Clarity™ quality level = MQ200
252565-250G 252565-50G
SIAL252565-250GEA 136 EUR
SIAL252565-250G SIAL252565-50G
8-Chinolinol, Sigma-Aldrich®
8-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 71.2 °C
Dichte: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006807
CAS-Nummer: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
Merck Index: 13,04869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=752471e0b5caa5507eb8e74e8054dc401912b3ac&vid=ff81328b844178e10beffb1867c97da0d03eda22&prid=web&clid=SAPDAM