1,5-Diphenylcarbazid, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Diphenylcarbazide, sym-Diphenylcarbazide, 1,5-Diphenylcarbohydrazide, 1,5-Diphenylcarbonohydrazide, N'',N'''-Diphenylcarbonohydrazide, sym. Diphenylcarbazide
M-Clarity™ quality level = MQ200
33152-100G
33152-10G
33152-100GEA
343
EUR
33152-100G
33152-10G
1,5-Diphenylcarbazid, Supelco®
1,5-Diphenylcarbazid
Formel:
C₁₃H₁₄N₄O Siedepunkt: 454 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 170…172 °C Dichte: 1.31 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00003013 CAS-Nummer: 140-22-7 EINECS: 205-403-7 Merck Index: 13,03353 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...