Benzo[ghi]perylen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B9009-100MG-A
B9009-25MG-A
SIALB9009-100MG-AEA
469
EUR
SIALB9009-100MG-A
SIALB9009-25MG-A
Benzo[ghi]perylen, Sigma-Aldrich®
Benzo[ghi]perylen
Formel:
C₂₂H₁₂ Siedepunkt: 500 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 278…280 °C |
MDL Number:
MFCD00004135 CAS-Nummer: 191-24-2 EINECS: 205-883-8 |