6-Hydroxycumarin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Hydroxy-2-benzopyrone, 6-Hydroxy-2H-chromen-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
642665-1G 642665-5G
SIAL642665-1GEA 53.6 EUR
SIAL642665-1G SIAL642665-5G
6-Hydroxycumarin, Sigma-Aldrich®
6-Hydroxycumarin
Formel: C₉H₆O₃
MDL Number: MFCD00630040
CAS-Nummer: 6093-68-1