4-Hydroxycumarin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
H23805-100G H23805-500G
SIALH23805-100GEA 50 EUR
SIALH23805-100G SIALH23805-500G
4-Hydroxycumarin, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxycumarin
Formel: C₉H₆O₃
Siedepunkt: 349 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 211…214 °C
MDL Number: MFCD00006856
CAS-Nummer: 1076-38-6
EINECS: 214-060-2