7-Hydroxycumarin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Umbelliferone, 7-Hydroxy-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxy-2-benzopyrone
L04082.14
L04082.22
L04082.14EA
57.4
EUR
L04082.14
L04082.22
7-Hydroxycumarin ≥98%
7-Hydroxycumarin
Purity: 98%
CAS No.: 93-35-6
Molecular Formula: C9H6O3
Formula Weight: 162.14
Melting Point: 228-232°
Beilstein Reference: 127683
Merck Reference: 14,9847
MDL No.: MFCD00006878
Formel:
C₉H₆O₃ Siedepunkt: 382 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 228…232 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006878 CAS-Nummer: 93-35-6 EINECS: 202-240-3 Merck Index: 14,9847 |