7-Hydroxycumarin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Umbelliferone, 7-Hydroxy-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxy-2-benzopyrone
121110250
121111000
ACRO121110250EA
54.7
EUR
ACRO121110250
ACRO121111000
7-Hydroxycumarin 99%
7-Hydroxycumarin
Formel:
C₉H₆O₃ Siedepunkt: 382 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 228…234 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006878 CAS-Nummer: 93-35-6 EINECS: 202-240-3 Merck Index: 12,09981 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to beige to light brown Powder or crystals and/or agglomerates |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 228 to 234 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |