3-Hydroxycumarin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
642673-1G 642673-5G
SIAL642673-1GEA 42.7 EUR
SIAL642673-1G SIAL642673-5G
3-Hydroxycumarin, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxycumarin
Formel: C₉H₆O₃
MDL Number: MFCD00017490
CAS-Nummer: 939-19-5
EINECS: 213-355-3