2-Phenylphenol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Phenylphenol, 2-Hydroxydiphenyl, 2-Hydroxybiphenyl
A10592.0E A10592.30 A10592.36
A10592.0EEA 172 EUR
A10592.0E A10592.30 A10592.36
2-Phenylphenol ≥99%
Biphenyl-2-ol
Purity: 99% CAS No.: 90-43-7 Molecular Formula: C12H10O Formula Weight: 170.21 Flash Point: 124°(255°F) Odour: Mild Boiling Point: 152-154°/15mm Beilstein Reference: 606907 Merck Reference: 14,7304 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00002208
Formel: C₁₂H₁₀O
Molekulargewicht: 170.21 g/mol
Siedepunkt: 152…154 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 54…58 °C
Dichte: 1.293
Flammpunkt: 124 °C (255 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002208
CAS-Nummer: 90-43-7
EINECS: 201-993-5
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07458