2-Fluorbiphenyl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Fluoro-1,1'-biphenyl, PFB No. 1
M-Clarity™ quality level = MQ100
102741-10G 102741-1G
SIAL102741-10GEA 139 EUR
SIAL102741-10G SIAL102741-1G
2-Fluorbiphenyl, Sigma-Aldrich®
2-Fluorbiphenyl
Formel: C₁₂H₉F
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 73…74 °C
Dichte: 1.2452 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00000317
CAS-Nummer: 321-60-8
EINECS: 206-290-7