Benzyl-4-hydroxybenzoat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzyl 4-hydroxybenzoate, Benzylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid benzyl ester, Benzyl Parahydroxybenzoate
A11735.09
A11735.18
A11735.36
A11735.09EA
41.3
EUR
A11735.09
A11735.18
A11735.36
Benzyl-4-hydroxybenzoat ≥99%
Benzyl-4-hydroxybenzoat
Purity: 99%
CAS No.: 94-18-8
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Melting Point: 110-114°
Beilstein Reference: 2115995
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Schmelzpunkt: 110…114 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016471 CAS-Nummer: 94-18-8 EINECS: 202-311-9 |