Benzylsalicylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Benzyl 2-hydroxybenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
84260-100ML 84260-500ML
SIAL84260-100MLEA 34.6 EUR
SIAL84260-100ML SIAL84260-500ML
Benzylsalicylat, Sigma-Aldrich®
Benzylsalicylat
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Siedepunkt: 208 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 23.9 °C
Dichte: 1.1755 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00020034
CAS-Nummer: 118-58-1
EINECS: 204-262-9
Merck Index: 13,01146