Benzylsalicylat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzyl 2-hydroxybenzoate
A16184.0E
A16184.22
A16184.36
A16184.0EEA
226
EUR
A16184.0E
A16184.22
A16184.36
Benzylsalicylat ≥99%
Benzylsalicylat
Purity: 99%
CAS No.: 118-58-1
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.5804
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 190°/14mm
Beilstein Reference: 2115365
Merck Reference: 14,1144
MDL No.: MFCD00020034
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Siedepunkt: 190 °C (14 mmHg) Schmelzpunkt: 18…20 °C Dichte: 1.170 Flammpunkt: 137 °C (278 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00020034 CAS-Nummer: 118-58-1 EINECS: 204-262-9 Merck Index: 14,1144 |