Benzylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzoic acid benzyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W213810-100G-K
W213810-1KG-K
SIALW213810-100G-KEA
123
EUR
SIALW213810-100G-K
SIALW213810-1KG-K
Benzylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Benzylbenzoat
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 17…20 °C Dichte: 1.118 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 158 °C (closed cup) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003075 CAS-Nummer: 120-51-4 EINECS: 204-402-9 UN-Nummer: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 13,01129 |