2,4,6-Trimethylbenzylamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Mesitylmethanamine, 1-Mesitylmethanamine
351180010
351180050
ACRO351180010EA
34.2
EUR
ACRO351180010
ACRO351180050
2,4,6-Trimethylbenzylamin 99%
2,4,6-Trimethylbenzylamin
Formel:
C₁₀H₁₅N |
MDL Number:
MFCD03411013 CAS-Nummer: 40393-99-5 UN-Nummer: 2735 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |