1,2,4-Trimethylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pseudocumene
T73601-25ML
T73601-2L
T73601-500ML
SIALT73601-25MLEA
34.2
EUR
SIALT73601-25ML
SIALT73601-2L
SIALT73601-500ML
1,2,4-Trimethylbenzol, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trimethylbenzol
Formel:
C₉H₁₂ Molekulargewicht: 120.19 g/mol Siedepunkt: 169 Schmelzpunkt: –44 °C Dichte: 0.88 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 44 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008527 CAS-Nummer: 95-63-6 EINECS: 202-436-9 UN-Nummer: 3295 ADR: 3 III Merck Index: 12,08100 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...