2,3,5-Trimethylhydrochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2,3,5-Trimethylbenzene-1,4-diol, Trimethylhydroquinone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T76503-100G T76503-500G
SIALT76503-100GEA 55.9 EUR
SIALT76503-100G SIALT76503-500G
2,3,5-Trimethylhydrochinon, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Trimethylhydrochinon
Formel: C₉H₁₂O₂
Molekulargewicht: 152.19 g/mol
Siedepunkt: 295
Schmelzpunkt: 172…174 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002346
CAS-Nummer: 700-13-0
EINECS: 211-838-3
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III