2,3,5-Trimethylhydrochinon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3,5-Trimethylbenzene-1,4-diol, Trimethylhydroquinone
B22819.22
B22819.36
B22819.22EA
42.8
EUR
B22819.22
B22819.36
2,3,5-Trimethylhydrochinon ≥98%
2,3,5-Trimethylhydrochinon
Purity: 98%
CAS No.: 700-13-0
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.20
Flash Point: 140°(284°F)
Melting Point: 169-174°
Beilstein Reference: 1909183
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00002346
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molekulargewicht: 152.19 g/mol Siedepunkt: 295 Schmelzpunkt: 169…174 °C Flammpunkt: 140 °C (284 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002346 CAS-Nummer: 700-13-0 EINECS: 211-838-3 UN-Nummer: 3077 ADR: 9 III |