2,3,5-Trimethylhydrochinon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3,5-Trimethylbenzene-1,4-diol, Trimethylhydroquinone
140151000
140155000
ACRO140151000EA
39
EUR
ACRO140151000
ACRO140155000
2,3,5-Trimethylhydrochinon 97%
2,3,5-Trimethylhydrochinon
Formel:
C₉H₁₂O₂ Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 169…174 °C Flammpunkt: 191 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002346 CAS-Nummer: 700-13-0 EINECS: 211-838-3 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige to orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 168 to 174 °C |
GC | ≥96.0 % |