3,4-Dimethylbenzylalkohol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 4-(Hydroxymethyl)-o-xylene, (3,4-Dimethylphenyl)methanol
B24926.06 B24926.14
B24926.06EA 115 EUR
B24926.06 B24926.14
3,4-Dimethylbenzylalkohol ≥97%
3,4-Dimethylbenzylalkohol
Purity: 97% CAS No.: 6966-10-5 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Melting Point: 62-65° Boiling Point: 218-221° MDL No.: MFCD00004647
Formel: C₉H₁₂O
Siedepunkt: 218…221 °C
Schmelzpunkt: 62…65 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004647
CAS-Nummer: 6966-10-5
EINECS: 230-175-0