2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4,6-Trimethylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,6-Trimethylbenzoyl Chloride
A14407.09 A14407.18
A14407.09EA 82.9 EUR
A14407.09 A14407.18
2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid ≥98%
2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid
Purity: 98+% CAS No.: 938-18-1 Molecular Formula: C10H11ClO Formula Weight: 182.65 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5290 Boiling Point: 143-146°/60mm Beilstein Reference: 776108 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00013650
Formel: C₁₀H₁₁ClO
Molekulargewicht: 182.65 g/mol
Siedepunkt: 143…146 °C (60 mmHg)
Dichte: 1.10
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013650
CAS-Nummer: 938-18-1
EINECS: 213-339-6
UN-Nummer: 3265
ADR: 8 II