2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4,6-Trimethylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,6-Trimethylbenzoyl Chloride
244280100 244280500
ACRO244280100EA 74.3 EUR
ACRO244280100 ACRO244280500
2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid 98%
2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid
Formel: C₁₀H₁₁ClO
Molekulargewicht: 182.65 g/mol
Siedepunkt: 143…146 °C (60 mmHg)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013650
CAS-Nummer: 938-18-1
EINECS: 213-339-6
UN-Nummer: 3265
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %