2-Brommesitylen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,4,6-Trimethylbromobenzene, 2-Bromo-1,3,5-trimethylbenzene, Mesityl bromide, 2-Bromomesitylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
B71608-100G
B71608-25G
SIALB71608-100GEA
75.7
EUR
SIALB71608-100G
SIALB71608-25G
2-Brommesitylen, Sigma-Aldrich®
2-Brommesitylen
Formel:
C₉H₁₁Br Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2 °C Dichte: 1.32 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000073 CAS-Nummer: 576-83-0 EINECS: 209-405-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...