4,4'-Bis(2-methyl-2-propanyl)biphenyl 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1-tert-butyl-4-(4-tert-butylphenyl)benzene, 4,4'-Di-tert-butyl-1,1'-biphenyl
291880050 291880250
ACRO291880050EA 50.2 EUR
ACRO291880050 ACRO291880250
4,4'-Bis(2-methyl-2-propanyl)biphenyl 99+%
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl
Formel: C₂₀H₂₆
Siedepunkt: 190…192 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 126…129 °C
Dichte: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008834
CAS-Nummer: 1625-91-8
EINECS: 216-615-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 129 °C
GC ≥99.0 %