4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4,4′-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4'-Di(dimethylamino)benzophenone, Michler's ketone, Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanone
164490050
164491000
164495000
ACRO164490050EA
23.6
EUR
ACRO164490050
ACRO164491000
ACRO164495000
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon 98%
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon
Formel:
C₁₇H₂₀N₂O Molekulargewicht: 268.36 g/mol Siedepunkt: 428 Schmelzpunkt: 171…176 °C Flammpunkt: 220 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008312 CAS-Nummer: 90-94-8 EINECS: 202-027-5 Merck Index: 12,06265 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Blue to dark blue to grey Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 171 to 176 °C (Dec) |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |