4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
160326-25G
160326-100G
SIAL160326-25GEA
121
EUR
SIAL160326-25G
SIAL160326-100G
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon
Formel:
C₂₁H₂₈N₂O Molekulargewicht: 324.47 g/mol Siedepunkt: 420 Schmelzpunkt: 96.5 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009044 CAS-Nummer: 90-93-7 EINECS: 202-025-4 UN-Nummer: 3077 ADR: 9 III |