4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20161.0050
8.20161.0250
8.20161.0050EA
50.1
EUR
8.20161.0050
8.20161.0250
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon
Formel:
C₂₁H₂₈N₂O Molekulargewicht: 324.47 g/mol Siedepunkt: 420 Schmelzpunkt: 96.5 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009044 CAS-Nummer: 90-93-7 EINECS: 202-025-4 UN-Nummer: 3077 ADR: 9 III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 90 - 95 °C |
Molar Mass | 324.46 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
Flash Point | 151 °C |
pH | 4 - 6 (50 g/l, H2O, 20 °C) |