4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
170810250 170811000
ACRO170810250EA 47.3 EUR
ACRO170810250 ACRO170811000
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon 99+%
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon
Formel: C₂₁H₂₈N₂O
Siedepunkt: 420 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 93…95 °C
Flammpunkt: 151 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009044
CAS-Nummer: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to yellow-green Powder or granules and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 96 °C
HPLC ≥99.0 %