2,6-Dimethylthiophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Dimethyl-2-mercaptobenzene, 2-Mercapto-m-xylene, 2,6-Dimethylbenzene-1-thiol, 2,6-Dimethylbenzenethiol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W366609-100G-K
W366609-25G-K
SIALW366609-100G-KEA
1270
EUR
SIALW366609-100G-K
SIALW366609-25G-K
2,6-Dimethylthiophenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylthiophenol
Formel:
C₈H₁₀S Siedepunkt: 76 °C (1013 hPa) Dichte: 1.038 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00010021 CAS-Nummer: 118-72-9 EINECS: 204-272-3 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |