2,5-Di-tert-butylhydrochinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: BHQ
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21762.0250 8.21762.1000 8.21762.9025
8.21762.0250EA 45.6 EUR
8.21762.0250 8.21762.1000 8.21762.9025
2,5-Di-tert-butylhydrochinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,5-Di-tert-butylhydrochinon
Formel: C₁₄H₂₂O₂
Molekulargewicht: 222.33 g/mol
Siedepunkt: 334
Schmelzpunkt: 212
Dichte: 1.078 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008825
CAS-Nummer: 88-58-4
EINECS: 201-841-8
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 214 - 217 °C
Molar Mass 222.32 g/mol
Ignition Point 420 °C