2,5-Di-tert-butylhydrochinon 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: BHQ
150840010 150840025
ACRO150840010EA 86.1 EUR
ACRO150840010 ACRO150840025
2,5-Di-tert-butylhydrochinon 99%
2,5-Di-tert-butylhydrochinon
Formel: C₁₄H₂₂O₂
Molekulargewicht: 222.33 g/mol
Siedepunkt: 334
Schmelzpunkt: 212…218 °C
Flammpunkt: 216 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008825
CAS-Nummer: 88-58-4
EINECS: 201-841-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light beige to pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 218 °C
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +131° to +137° (20 °C, 589 nm) (c=1,MeOH)