2-(Hydroxymethyl)benzylalkohol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
o-Phenylenedimethanol, o-Xylene-α,α'-diol, 1,2-Benzenedimethanol
B23008.03
B23008.06
B23008.14
B23008.03EA
47.4
EUR
B23008.03
B23008.06
B23008.14
2-(Hydroxymethyl)benzylalkohol ≥97%
2-(Hydroxymethyl)benzylalkohol
Purity: 97%
CAS No.: 612-14-6
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 59-64°
Beilstein Reference: 508775
Formel:
C₈H₁₀O₂ Siedepunkt: 291 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 59…64 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004626 CAS-Nummer: 612-14-6 EINECS: 210-293-9 |