2-(Hydroxymethyl)benzylalkohol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: o-Phenylenedimethanol, o-Xylene-α,α'-diol, 1,2-Benzenedimethanol
180410025 180410100
ACRO180410025EA 80.9 EUR
ACRO180410025 ACRO180410100
2-(Hydroxymethyl)benzylalkohol 97%
2-(Hydroxymethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Siedepunkt: 291 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 61…64 °C
Flammpunkt: 145 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004626
CAS-Nummer: 612-14-6
EINECS: 210-293-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61.0 to 65.0 °C
GC ≥96.0 %