Thymol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol
A14563.22 A14563.30 A14563.36
A14563.22EA 34.5 EUR
A14563.22 A14563.30 A14563.36
Thymol ≥98%
Thymol
Purity: 98+% CAS No.: 89-83-8 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Flash Point: 102°(215°F) pH: 5-7 Melting Point: 49-52° Boiling Point: 231-233° Beilstein Reference: 1907135 Merck Reference: 14,9399 UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00002309
Formel: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
Siedepunkt: 231…233 °C
Schmelzpunkt: 49…52 °C
Dichte: 0.970
Flammpunkt: 102 °C (215 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002309
CAS-Nummer: 89-83-8
EINECS: 201-944-8
UN-Nummer: 2430
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9399
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b3268b34e160525798cab810087412f9b9a9db6&vid=7293cafb537e97291a403e856ca7fdb0223ba714&prid=web&clid=SAPDAM