4-Methylbenzylalkohol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Hydroxymethyl)toluole, p-Tolylmethanol, (4-Methylphenyl)methanol
155920250 155921000 155920050
ACRO155920250EA 43.3 EUR
ACRO155920250 ACRO155921000 ACRO155920050
4-Methylbenzylalkohol 98%
4-Methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O
Siedepunkt: 217 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 56…61 °C
Dichte: 0,978 g/cm³ (72 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004664
CAS-Nummer: 589-18-4
EINECS: 209-639-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals or needles or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
GC ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %